Learn More
Seringues numériques Hamilton™ série 1700 Gastight™ et Microliter™ : Terminaison LTN
Code produit. 10586942
Click to view available options
Volume (métrique):
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10586942
Marque: Hamilton DS81217
Permettent d’obtenir facilement une précision allant jusqu’à 0,5 % tout en distribuant des volumes de 500 μl à 50 nl
La seringue élimine les erreurs de parallaxe en fournissant un affichage numérique sur son écran LCD intégré. La butée réglable du piston garantit le positionnement reproductible de celui-ci.
Lecture facile
Lisez directement le volume de la seringue sur l’écran à cristaux liquides. L’affichage numérique élimine les erreurs de lecture du volume de la seringue et garantit la même lecture de celui-ci par toutes les personnes du laboratoire.
Idéales pour l’étalonnage des instruments
Chaque seringue numérique est un dispositif étalonné traçable selon les méthodes NIST. Utilisez-les pour étalonner vos instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), préparer des étalons et des échantillons de pointes. Plus facilement conforme aux norme EPA, CLIA, ISO et FDA (BPL, BPF).
Meilleure précision et exactitude
Les seringues numériques série 1700 MICROLITER™ et GASTIGHT™ sont certifiées avec une précision de ±0,5 % ou plus élevée. Une amélioration de la précision est facilement atteinte grâce à la butée réglable intégrée au piston. La butée réglable du piston (0-100 % du volume de la seringue) s’enclenche en appuyant sur le bouton situé à l’arrière de la seringue numérique.
Spécification
Précision ± 0,5%
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,12 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,01 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 3,26 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Étalonnage des instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC), préparation des étalons et des échantillons de pointes, élimination des erreurs de parallaxe grâce à l’affichage numérique de l’écran LCD intégré, utilisation dans le cadre du pipetage et d’injections HPLC
Comprend Butée réglable intégrée au piston, molette pour réglage fin, certificat d’étalonnage traçable selon les méthodes NIST, batteries au lithium de 3 V, boîte de stockage et instructions
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue numérique Gastight
Pression max. 700°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1750
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 500 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Embout Luer, fixe