Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison CX
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
250 μl
500 μl
Diamètre (métrique) interne:
1,03 mm
2,3 mm
3,26 mm
Modèle:
1725
1750
Conditionnement:
1 pièce
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Cheminert (CX) : cette terminaison est un raccord -+-28 conçu pour s’adapter directement à l’instrumentation. Le type X, ou butée du piston, sur cette seringue est conçu pour limiter l’usure de la pointe de piston.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,128 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3,26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml |
| Comprend | Butée du piston de l’instrument |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 700°psi |
| Afficher plus |