Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Aiguille amovible, terminaison RN, calibre 22, longueur d’aiguille 5 cm (2 po)
Code produit. p-4905089
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10332692
Marque: Hamilton™ 81365
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type 2 : Pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
  • Type 3 : Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
Informations sur la commande
Cette série offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,18 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,016 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4,6 mm
Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille 3
Quantité Chaque
Volume (métrique) 1 mL
Gamme de produits Gastight
Longueur (métrique) de l’aiguille 5,1 cm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Vannes d’injection HPLC
Type de connexion Amovible
Graduated Oui