Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Aiguille amovible, terminaison RN, calibre 22, longueur d’aiguille 5 cm (2 po)
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Marque: Hamilton™ 81630
Description
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
- Type 2 : Pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
- Type 3 : Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
Informations sur la commande
Cette série offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Spécification
Autoclavables | |
22 G | |
0,016 in | |
0,028 in | |
14,6 mm | |
0,72 mm | |
2 po | |
200°psi | |
115°C | |
1010 | |
Chaque | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,57 in | |
0,41 mm | |
0,695 in | |
17,7 mm | |
Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
2 | |
10 mL | |
Amovible |