Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de HAM
Mélange nutritif F-12 de Ham
22.66€ - 214.00€
Spécification
Lignée cellulaire | CHO |
---|---|
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Mélange nutritif F-12 de Ham |
Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11500586
![]() |
Gibco™
21765029 |
500 mL |
22.66€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11510586
![]() |
Gibco™
21765037 |
10 x 500 ml |
214.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12) a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Nous proposons une grande variété de modifications de Gibco™ F-12 pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Par rapport à d’autres milieux basaux, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putrescine, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum des cellules CHO dans le F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au supplément Gibco™ F-12 fabriqué dans notre installation de Grand Island, à New-York (11765-062). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-12 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-12 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
CHO | |
Liquide | |
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
Normes ISO 13485, FDA | |
2 à 8 °C |
1 X | |
Mélange nutritif F-12 de Ham | |
Culture de cellules de mammifères | |
7,1 à 7,5 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de HAM