Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274658 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
Code produit. 30274658
Marque: O&M 68040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.)
Matériau SMS Fabric (H200)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 101 x 101 cm (40 x 40 po)
Longueur (impériale) 40 in
Longueur (métrique) 101 cm
Largeur (impériale) 40 in
Largeur (métrique) 101 cm
Type de produit Sterilization Wrap