Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H200)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
Marque: O&M 34167
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spécification
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.) | |
Non stérile | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
30 cm | |
30 cm |
Autoclavable | |
Bleu | |
SMS Fabric (H200) | |
Oui | |
12 in | |
12 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H200) > H200; 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu