Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase Halt ™, exempt d’EDTA (100X)
Évitez la dégradation des protéines et stabilisez la phosphorylation avec ce cocktail tout-en-un d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase.
Marque: Thermo Scientific™ 78447
772.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases complet Thermo Scientific™ Halt offre la commodité d'une seule solution conférant une protection totale aux échantillons.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ce cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase d’arrêt à large spectre est spécifiquement optimisé pour protéger les protéines contre la dégradation au cours de l’extraction et de la purification. Le cocktail contient des inhibiteurs contre les principales classes de protéases et de phosphatases, ciblant les aminopeptidases, les protéases à cystéine et les sérines protéases, ainsi que les sérines/thréonines phosphatases et les protéines tyrosines phosphatases. Les cocktails 100X, disponibles dans les formulations standard et exemptes d’EDTA et dans plusieurs formats de conditionnement, sont des liquides stables au réfrigérateur, très faciles à utiliser pour presque tous les échantillons ou toutes les échelles expérimentales.
Points clés :
- Protection complète – le cocktail tout-en-un contient des inhibiteurs de protéases et de phosphatases
- Plusieurs tailles de conditionnement – faites votre choix parmi quatre tailles de conditionnement pratiques pour convenir à pratiquement toutes les échelles
- Pratique – la formulation liquide 100X est bien plus facile et plus efficace à utiliser que les inhibiteurs individuels et d’autres formats
- Stockage facile – le format à base aqueuse permet un stockage pratique en chambre froide sans congélation, contrairement aux cocktails à base de DMSO
- Compatible – peut être utilisé en spectrométrie de masse (MS) parce qu’il ne contient pas d’AEBSF, qui peut causer un déplacement des pics
- Validé – entièrement compatible avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™
Inclut :
Formulations avec et sans flacon d'EDTA supplémentaire pour l'inhibition des métalloprotéases, toutes deux étant disponibles en quatre tailles de conditionnement.
Conditions de stockage :
Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler le produit.
Spécification
Cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases Halt, exempt d’EDTA | |
Dès réception, conserver à 4°C.Produit livré avec une pochette glacée.Ne pas congeler le produit. | |
Halt™ | |
Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase | |
10 ml |
Cocktail inhibiteur | |
Liquide | |
Tampon de lyse | |
Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.