Learn More
CleanSpace™ Système d’alimentation HALO
Respirateur purificateur filtrant à pression positive alimenté par batterie avec indice IP 66. Convient aux secteurs de la santé, des laboratoires, des produits pharmaceutiques et des interventions d’urgence. Protection dans les applications comportant des particules de polluants et des risques biologiques, ainsi que des eaux chargées et des procédures de décontamination.
Marque: CleanSpace™ CS3000
940.27 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indice IP 66 – résistant à la poussière et à l’infiltration de liquide
- Adapté aux procédures de décontamination
- Léger (350 g), compact et confortable
- Longue durée de fonctionnement : jusqu’à 9 heures et recharge rapide de la batterie : < 2 heures
- Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et flux d’air respirable réactif
- Système à un bouton et mode veille et démarrage/arrêt automatique pour un enfilage / retrait rapide
- Harnais de support facile à utiliser
- Détection de filtre bloqué à compensation d’altitude
- Vérification facile et précise de la capacité de débit
Spécification
Ensemble PAPR, sans coiffe | |
CS3000 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masque vendu séparément
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu