Learn More
Erlab™ Purificateur d’air autonome Halo 35 P
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dimensions : largeur extérieure 592 mm - profondeur extérieure 892 mm - profondeur extérieure 303 mm
- Débit d'air de 300 m3/h
- Normes de sécurité : *Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France EN 1822 : 1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U16)
- Marquage CE
- Tension / fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 50 W
- Mode de fonctionnement 24/24 - 7/7, nuit/jour
- Suspendu au plafond par 4 boulons à œil (inclus)
- Poids : 31 kg
- Volume protégé 70m3 ou surface de 30m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50
- Capteurs de performance de la qualité de l'air : à minuterie
- Filtration des particules pour les poudres : efficacité de filtration HEPA H14 : 99,995 % selon la méthode MPPS, efficacité de filtration ULPA U16 selon la norme EN1822 : 99,99995 % selon la méthode MPPS, - norme EN1822
- Préfiltre : filtre à particules
- La structure est faite d'acier anticorrosion à cadre métallique recouvert de 100 % polyester
- Module de filtration en polypropylène injecté Aluminium
- Interface de communication : communication simple par impulsions LED : réglages du ventilateur, minuterie d'utilisation, défaillance du ventilateur, détection automatique des performances de la qualité de l'air
- Application eGuard™ : application permettant de contrôler à distance les unités HALO, de modifier les paramètres et de diffuser immédiatement des alertes de sécurité sur vos appareils (mobiles, tablettes et PC).
- Connexion du câble Ethernet RJ45
Spécification
Spécification
| Type de produit | Purificateur d’air autonome |
| Revêtement | Cadre métallique en acier anticorrosion revêtu de 100 % de polyester |
| Type d’éclairage | LED |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Certifications/Conformité | CE, EN 1822:1998 |
| Profondeur (impériale) | 35.1 in. |
| Profondeur (métrique) | 892 mm |
| Hauteur (impériale) | 11.9 in. |
| Hauteur (métrique) | 303 mm |
| Tension | 110/230 V |
| Afficher plus |