Learn More
Erlab™ Purificateur d’air autonome Halo 35 C
Code produit. 17931692
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17931692
Marque: Erlab™ AP011E
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce purificateur d’air autonome Halo 35 connecté au système de filtration de l’air capture les polluants de laboratoire aéroportés à la source et les emprisonne en permanence dans des filtres à haute efficacité. En tant que système autonome complètement séparé du système de ventilation du bâtiment, notre station de purification d’air est très simple à installer dans tous les espaces.
  • Dimensions : largeur externe 592 mm - profondeur exernale 892 mm - profondeur externe 303 mm
  • Débit d'air 220 m3/h
  • Normes de sécurité : *Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U16)
  • Marquage CE
  • Tension / fréquence : 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consommation électrique 50 W
  • Mode de fonctionnement 24/24 - 7/7, nuit/jour, détection Min Max, valeur de détection uniquement
  • Montage au plafond : Suspendu par 4 boulons à œil (inclus)
  • Poids : 31 kg
  • Volume protégé 55m3 ou surface de 25m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50
  • Interface de communication : communication simple par impulsions LED : réglages du ventilateur, minuterie d'utilisation, défaillance du ventilateur, détection automatique des performances de la qualité de l'air
  • Application eGuard™ : application permettant de contrôler à distance les unités HALO, de modifier les paramètres et de diffuser immédiatement des alertes de sécurité sur vos appareils (mobiles, tablettes et PC).
  • Connexion du câble Ethernet RJ45
  • Capteurs de performance de la qualité de l'air : semi-conducteurs pour les COV - capteur électrochimique pour le formaldéhyde - semi-conducteur ou électrochimique pour un large éventail de polluants
  • La structure est faite d'acier anticorrosion à cadre métallique recouvert de 100 % polyester
  • Module de filtration en polypropylène injecté Aluminium
  • Filtration du carbone pour les gaz et les vapeurs : organiques, formaldéhyde, vapeurs organiques et
  • Vapeurs acides - Filtration des particules pour poudres : efficacité de filtration HEPA H14 : 99,995 % selon la méthode MPPS, efficacité de filtration ULPA U16 standard EN1822 : 99,99995 % selon la méthode MPPS, - norme EN1822
  • Préfiltre : filtre à particules
  • Postfiltre : filtre à particules
Spécification
Type de produit Purificateur d’air autonome
Revêtement Cadre métallique en acier anticorrosion revêtu de 100 % de polyester
Type d’éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Certifications/Conformité CE, AFNOR NF X 15-211:2009
Profondeur (impériale) 35.1 in.
Profondeur (métrique) 892 mm
Hauteur (impériale) 11.9 in.
Hauteur (métrique) 303 mm
Tension 110/230 V
Garantie 50 W
Poids (métrique) 31 kg
Largeur (métrique) 592 mm