Learn More
Agilent BioTek Miroir dichroïque demi-format
Miroir dichroïque demi-format, ex. 475-520, ém. : 530-670
Marque: Agilent BioTek 7138525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Miroir dichroïque demi-format, ex. 475-520, ém. : 530-670
- À utiliser avec Cytation 5, Synergy H1, Synergy LX
Spécification
Miroir dichroïque demi-format | |
Lecteurs multimodes Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1 | |
Ex. 475-520 nm, Em. 530-670 nm | |
EC 475-520 nm, EM 530-670 nm |