Learn More
Miele Professional™ Insert E 402
Insert E 402 pour un chargement optimal de 44 verres de montre
Marque: Miele Professional™ 3830420
368.56 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.03400kg
Description
- Convient à 44 verres de montre Ø 80 - 125 mm
- équipé de 23 barres espacées de 15 mm
Spécification
Panier, demi | |
44 verres de montre | |
53 mm | |
1 de chaque |
E 402 | |
445 mm | |
200 mm |