Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsule en porcelaine Haldenwanger™ avec fond plat
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
22 ml
52 ml
75 ml
90 ml
100 ml
150 ml
200 ml
600 ml
Type:
Capsule avec bec verseur
Capsule d’évaporation
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Description
- Fond plat
- Creuset en porcelaine
- Blanc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Type | Capsule avec bec verseur |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| Diamètre (métrique) | 55 mm |