Learn More
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-52-9
Formule moléculaire HfF4
Numéro MDL MFCD00016127
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium (IV) fluoride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3290
Poids de la formule 254.48
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Moisture Sensitive