Learn More
Oxyde de dinitrate d’hafnium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %, 10 % w/v soln. aq., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11349778
Oxyde de dinitrate d’hafnium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %, 10 % w/v soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349778
10 mL
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Code produit. 11349778
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044246.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00798524
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium dinitrate oxide
Forme physique Liquide
Quantité 10 mL
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %
Formule linéaire HfO(NO3)2
Numéro UN UN3218
Poids de la formule 318.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v aq. soln.
Nom du produit
Oxyde de dinitrate d’hafnium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,1 %, 10 % w/v soln. aq., Thermo Scientific Chemicals >