Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311888
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311888
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11311888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011833.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour la synthèse de l’oxyde d’hafnium (IV).
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14456-34-9
Formule moléculaire Cl2H16HfO9
Poids moléculaire (g/mol) 409.51
Numéro MDL MFCD00150417
Clé InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
CID PubChem 131675691
Nom IUPAC hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium dichloride oxide octahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98% (Metals basis excluding Zr)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 409.52 (265.40 Anhydrous)
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.2
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX25I102 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2022 Catalog Number011833.22,011833.14,011833.36
Numéro de lotS09I049 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/06/2022 Catalog Number011833.22,011833.14,011833.36
Numéro de lotR12A050 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011833.22,011833.14,011833.36
Numéro de lotN11H020 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011833.22,011833.14,011833.36
Numéro de lotG26F31 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011833.22,011833.14,011833.36
Nom du produit
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals >