Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Code produit. 17928821
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
8 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17928821
Marque: Gilac™ G155210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Spécification
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) 70 mm
Longueur (métrique) 347 mm
Matériau HDPE
Type Dispensing Tray
Largeur (métrique) 230 mm
Longueur (impériale) 13.7 in.
Hauteur (impériale) 2.8 in.
Largeur (impériale) 9,1 in
Capacité (impériale) 0,8 gal.
Autoclavable Non autoclavable