Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Code produit. 17918421
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
8 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17918421
Marque: Gilac™ G155721
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Spécification
Capacité (métrique) 8 l
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 75 mm
Longueur (métrique) 485 mm
Matériau HDPE
Type Dispensing Tray
Largeur (métrique) 335 mm
Longueur (impériale) 19.1 in.
Hauteur (impériale) 3 in.
Largeur (impériale) 13.2 in.
Capacité (impériale) 2.1 gal.
Autoclavable Non autoclavable