Learn More
Gilac™ Bac Plat HACCP avec Couvercle et Grille
Code produit. p-7084467
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Capacité (métrique):
3 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15999110
Marque: Gilac™ G190112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lot complet Bac et Grille et Couvercle. Dimensions adaptées aux réfrigérateurs. Multi-usages.
  • Lot complet Bac + Grille + Couvercle
  • Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
  • Utilisables en:
    • bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler
    • bacs de préparation pour produits ruisselants
    • bacs à ingrédients
    • bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
    • bacs de fermentation et de décantation
  • Emboitable et empilable avec couvercle
  • Gestion de la traçabilité grâce à l'IML
Spécification
Type Plateau
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (métrique) 3 l
Certifications/Conformité Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
À utiliser avec Réfrigérateur
À utiliser avec (application) Stockage des aliments
Comprend Couvercle, étagère, plateau
Modèle Stackable
Dimensions (L x l x H) 350 x 340 x 80 mm
Longueur (métrique) 350 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 80 mm
Poids (métrique) 0,48 kg