Learn More
Thermo Scientific™ Les rhéomètres rotationnels Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ
Les rhéomètres rotationnels Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ garantissent des mesures rhéologiques intuitives, fiables et flexibles. Chaque élément de ce rhéomètre CQ est conçu pour permettre une utilisation intuitive pour des résultats fiables et rapides.
25350.00€
Spécification
Résolution angulaire | 0.63 μrad |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 480 x 390 x 670 mm |
Plage de températures (métrique) | -60°C to +400°C |
Poids (métrique) | 57 kg |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16823050
|
Thermo Scientific™
379-0700 |
Rhéomètre HAAKE MARS iQ Air (version coussin d’air) |
25350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les rhéomètres rotationnels Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ garantissent des mesures rhéologiques intuitives, fiables et flexibles. Chaque élément de ce rhéomètre CQ est conçu pour permettre une utilisation intuitive pour des résultats rapides et fiables. Un écran tactile sophistiqué permet de gérer les procédures opérationnelles standard directement depuis le rhéomètre lui-même. La fonctionnalité Connect Assist guide les utilisateurs, pour des mesures sans erreurs.
Choisissez un rhéomètre HAAKE MARS iQ avec un système de roulement à bille ou de coussin d'air, en fonction des besoins de votre laboratoire. Une large gamme d'accessoires permet de répondre aux demandes toujours croissantes de test dans les laboratoires de CQ.
Les rhéomètres HAAKE MARS iQ offrent de nombreux avantages.
Une utilisation intuitive
- Un écran tactile multifonctions de 7 pouces pour faire fonctionner l’instrument et lancer les PON du bout des doigts
- Les fonctionnalités « Assist » pour simplifier l’opération et éviter les erreurs
- La fonctionnalité « Connect Assist » permet de réunir rapidement les géométries de mesure et les modules de température avec reconnaissance automatique
- Les fiches « Color Assist » sont dotées de codes de couleur pour une sélection rapide et correcte des modules de température
- Le logiciel de rhéologie HAAKE™ RheoWin™ pour une grande flexibilité des mesures, avec des mises à jour gratuites (module optionnel 21 CFR part 11 disponible)
Un design intelligent
- Son cadre en H replié lui confère davantage de stabilité et un contrôle du levage ultra-précis doté d’une large plage de déplacement
- Des matériaux durables : fonte minérale composite haute performance avec amortissement élevé des vibrations, expansion thermique minimale et haute résistance chimique
- Un puissant moteur EC hautement dynamique et nouvelle génération avec un palier mécanique ou à air
Des configurations personnalisées
- Une large gamme de modules de températures, de géométries de mesures et de cellules de mesure axées application, p. ex. des cellules de pression, des cellules de mesure de matériaux de construction ou des cellules de mesure de tribologie
- Un capteur de force normale sensible mesure les forces axiales dans les deux directions, pour des utilisations telles que l’analyse de textures
- Un accès latéral et par le bas pour des besoins de test personnalisés
Des solutions d’application
Le rhéomètre HAAKE MARS iQ est adapté pour les mesures d’échantillons d’état aqueux à semi-solide, dans les cas d’utilisation tels que :
- Enduits/peintures/encres
- Aliments et produits alimentaires
- Produits pharmaceutiques
- Produits cosmétiques
- Polymères et adhésifs
- Matières pétrochimiques et bitume
- Matériaux de construction
Spécification
0.63 μrad | |
480 x 390 x 670 mm | |
-60°C to +400°C | |
57 kg |