Learn More
IKA™ Tuyau d’usine H.SI.6
Le tuyau d’usine H.SI.6 est composé de silicium et résiste chimiquement à l’eau, à l’éthylène glycol, à l’huile minérale et à l’éthanol.
Marque: IKA™ 0020102324
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau :Silicium
- Plage de températures :-30 à 180°C
- Pression de fonctionnement maximale :Fonctionnement dépressurisé
- Connecteur :Olive de tuyau
- Résistance aux produits chimiques :Eau, éthylène glycol, huile minérale, éthanol
Spécification
-30°C à +180°C | |
Silicium | |
3 m | |
Dia. int. 6 mm, dia. ext. 9 mm |