Learn More
Labcon H-Pette™ pour la préparation des frottis sanguins
Ce distributeur rend la préparation des lames de sang sûre et facile.L’ouverture du tube d’échantillonnage primaire n’étant pas nécessaire, vous réduisez considérablement le risque d’infection acquise en laboratoire en minimisant les aérosols et l’exposition aux agents pathogènes à diffusion hématogène.
Marque: Labcon 7620-540-000-9
14.61 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: LB.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
H-Pette™ simplifie la préparation des frottis sanguins en supprimant plusieurs étapes pour améliorer l’efficacité, gagner du temps et réduire le gaspillage de matériaux ou les échantillons de sang.L’utilisation du dispositif H-Pette™ permet de ne pas utiliser de bâtonnets, de capillaires ou de seringues pour distribuer du sang sur la lame.Pas besoin de formation spéciale, de raccords ou d’inserts.
- Délivrance facile d’un échantillon de sang sur une lame en verre
- Minimise les aérosols et réduit le risque d’infections acquises en laboratoire
- Pas besoin de formation spéciale, de raccords ou d’inserts
- Convient à tous les tubes de prélèvement sanguin standard de 13 mm et 16 mm en verre ou en plastique avec bouchons en caoutchouc
- PS
- Non autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
- La longueur de la pointe de la canule est de 0,18 po.
Spécification
Distributeur de gouttelettes de sang | |
Oui | |
100/paquet |