Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification à liquides en verre de précision FRIO-Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST™ et DAkkS.
58.15€ - 69.75€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) globale | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) globale | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13039162
|
H-B Instrument™
B61004-0300 |
Congélateur | 135 mm | 0,5°C |
69.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13079162
|
H-B Instrument™
B61004-0600 |
Étuve | 145 mm | 1°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13059162
|
H-B Instrument™
B61004-0200 |
Incubateur | 98 mm | ± 1 % |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST™ et DAkkS.
Chaque article présente un revêtement de sécurité en fluoropolymère, un numéro de série individuel et une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable NIST et DAkkS.
Testé et étalonné dans un laboratoire agréé triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA par rapport aux équipements dont l’étalonnage est traçable NIST et DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Garantie
Limitée à cinq ans. Pour en savoir plus, consultez hbinstrument.com/conditions.php.