Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides à usage général, immersion partielle 7,6 cm (3 pouces) H-B™ Enviro-Safe™
Les thermomètres certifiés écologiques remplacent le mercure qui est dangereux
18.29€
Spécification
Certifications/Conformité Les thermomètres, avec numéro de série individuel, sont traçables conformément aux normes établies par le NIST ; comprend une déclaration d’exactitude et de traçabilité en plusieurs langues.
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Plage de températures (impériale) Plage de températures (métrique) Subdivision Précision Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage de températures (impériale) Plage de températures (métrique) Subdivision Précision Prix Quantité et disponibilité  
13099132
Afficher les documents
H-B Instrument™
B60503-0000
-10°C à +260°C 1°C ±1,5°C, ±2°C au-dessus de 100°C, ±2,5°C au-dessus de 200°C, ±3°C au-dessus de 230°C Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Thermomètres écologiques certifiés EnviroKleen™
  • Renferment le liquide Enviro-Safe™ de couleur verte, non toxique et biodégradable sur verre arrière blanc sans plomb
  • Répondent aux exigences du gouvernement, de l’enseignement et de l’industrie en matière d’achat de produits “verts”
Applications :
idéaux pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Les thermomètres individuellement sérialisés sont traçables conformément aux normes établies par le NIST et incluent une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Compliance
Fabriqués et testés par notre équipe qualité américaine.
Spécification
Spécification
Les thermomètres, avec numéro de série individuel, sont traçables conformément aux normes établies par le NIST ; comprend une déclaration d’exactitude et de traçabilité en plusieurs langues.
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.