Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle
Thermomètres à immersion partielle faciles à lire
27.85€ - 47.65€
Spécification
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
Matériau | Verre |
Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safetrade; |
Code produit | Marque | Subdivision | Longueur (métrique) globale | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Subdivision | Longueur (métrique) globale | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16419623
|
H-B Instrument™
B603010300 |
1°C | 300 mm | s/o | -20°C à +150°C |
30.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16401265
|
H-B Instrument™
B60302-0000 |
1°C | 350 mm | s/o | -10°C à +260°C |
47.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15711346
|
H-B Instrument™
B60301-0000 |
0,5°C | 300 mm | s/o | -10°C à +70°C |
34.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15265053
|
H-B Instrument™
B60301-0100 |
0,5°C | 300mm | s/o | -35°C à +50°C |
27.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Specifications
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). | |
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries | |
Verre | |
Liquide Enviro-Safetrade; |