Learn More
H-B Instrument™ Thermodensimètres de précision et de sécurité Durac™, API
Ces thermodensimètres, avec thermomètre intégré pratique, mesurent la densité relative des produits pétroliers dans diverses plages allant de –1° à 101° API
Marque:  H-B Instrument™ B61823-0400
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 17817671
  • 109.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Conforme aux exigences de précision applicables aux thermodensimètres ASTM de
  • 381 mm (15 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Normalisation de la température : 20°C
  • Thermomètre contenant un liquide de remplissage organique bleu sans mercure
  • Divisions du thermomètre : 2°
  • Numéro de série individuel
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
Pièce
±0,1°
Traçabilité NIST
Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
Sans plomb
API 39 à 51°
Thermodensimètre API de sécurité
Densimètre : Thermomètre 0,1° : 2°
381 mm
Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Mesure de la densité relative des produits pétroliers
15°C