Learn More
H-B Instrument™ Densimètres à densité relative Durac™ en plastique à forme simple
Le PC incassable empêche toute contamination
120.00€ - 216.00€
Spécification
Précision | plusmn; 0,002 |
---|---|
Incréments | 0,002 |
Certifications/Conformité | Les densimètres sont fabriqués et inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental Ils sont fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST. |
Longueur (métrique) | 300 mm |
À utiliser avec (application) | Idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire. |
Alert:
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12095445
|
H-B Instrument™
B61800-0300 |
1,200 à 1,420 |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15487154
|
H-B Instrument™
B61800-0400 |
1,400 à 1,620 |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693586
|
H-B Instrument™
B61800-0000 |
1,000 à 1,180 |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17400244
|
H-B Instrument™
B61800-0100 |
0,920 à 1,080 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15364679
|
H-B Instrument™
B61800-0200 |
1,050 à 1,220 |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le PC incassable empêche toute contamination
- En PC de qualité optique
- Durable et incassable
- Fabriqué aux États-Unis
- Plusieurs modèles disponibles permettant de mesurer la densité relative (g/cm3) d’une grande variété de liquides sur différentes plages de 1,0 à 1,620
- Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :15°C (60°C)
Applications :
idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans les industries alimentaires ou des boissons.
Certifications :
les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
plusmn; 0,002 | |
Les densimètres sont fabriqués et inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental Ils sont fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST. | |
Idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire. |
0,002 | |
300 mm |