Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples en plastique Durac™ Baume
Sécurité et protection de la qualité dans un seul instrument !
Marque: H-B Instrument™ B61800-0900
Alert:
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Description
Sécurité et protection de la qualité dans un seul instrument !
- Disponibles en modèles de mesure Baume pour sirops et liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages de 0° à 31°
- En PC de qualité optique
- Durable et incassable
- Fabriqué aux États-Unis
- Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
- 255 mm (10 po) de long
- Ballast sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température de 15°C (60°F)
idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans les industries alimentaires ou des boissons.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
Densimètre | |
0,2° | |
255 mm | |
19 à 31° |
±0,2deg. | |
Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; | |
Sans plomb | |
Idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire. |