Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres bimétalliques autoclavables à enregistrement maximum Durac™
Code produit. p-4940051 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rapport d’étalonnage individuel
Sans rapport d’étalonnage individuel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15460044
Marque: H-B Instrument™ B602150000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Thermomètre à enregistrement maximum avec déclaration d’exactitude et instructions multilangues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).Le modèle 13-202-760 comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel.
Indique la température la plus élevée atteinte et maintient cette mesure jusqu’à ce qu’elle soit réinitialisée manuellement
L’aiguille de mesure de la température (noire) déplace l'indicateur d’enregistrement maximum (rouge) vers le haut pour indiquer la température la plus élevée atteinte.
  • Connecteur fileté (NPT 1/4 po) se vissant directement pour les procédés en ligne ou à utiliser pour fixer le thermomètre sur le support inclus
  • Étanche et pressurisé
  • Résiste aux cycles d’autoclavage
  • En acier inox 304 durable avec une lentille en verre
  • Résiste à la pression, aux températures élevées et à la rouille
  • Longueur de la sonde : 50mm (2 in)
  • Comprend des instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) et une déclaration de test et d’étalonnage NIST™
Compliance
Traçabilité NIST
Spécification
Points d’étalonnage ±2°C
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Taille du cadran (impériale) 3,19 in
Taille du cadran (métrique) 81 mm
Comprend Avec rapport d’étalonnage individuel
Longueur (impériale) de sonde 2 in
Longueur (métrique) de sonde 50 mm
Matériau de la lentille Verre
Matériau Bimétal
Température max. (impériale) 300°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. 0°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) 0°F à 300°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +150°C
Précision Plage complète +/-1,5°C (+/-3°F)
Subdivision 2°C/5°F