Learn More
H-B Instrument™ Thermomètre infrarouge compact Durac™ 6:1 avec alarme, mémoire min./max.
Mesurez avec précision la température de surface à distance grâce à Advanced Optics.Avec rapport d’étalonnage individuel.Utilisé dans de nombreux laboratoires et usines, ce thermomètre infrarouge Durac™ permet de mesurer, sans contact, la température en °F ou °C (résolution de 0,1) de tout liquide, solide ou semi-solide.Le fonctionnement est simple — :allumez-le, pointez l’échantillon et lisez.
Marque: H-B Instrument™ B61200-1300
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.27220kg
Alert:
Lorsque l’appareil est en cours d’utilisation, ne regardez pas directement dans le faisceau laser ; cela pourrait entraîner des lésions oculaires permanentes.Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez le laser.Ne jamais diriger l’appareil vers les yeux de quiconque.Tenir hors de portée des enfants.
Includes: Instructions multilingues, deux batteries CR2032
Description
- Rapport de distance au point de 6:1 (DTS)
- Émissivité réglable pour des capacités de mesure accrues
- Mémoire max. /min, alerte haute /basse, indicateurs de messages d’erreur
- Mode verrouillage permettant un contrôle continu de la température, visée laser et lecture rétro-éclairée
- Fourni avec des sangles et une mallette de transport
- Comprend un certificat d’étalonnage et un numéro de série individuel
- Testé et étalonné en laboratoire certifié triplement accrédité/enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert.N°2448.01), avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
- Marquage CE, conforme RoHS
Certifications
Marquage CE
Compliance
RoHS
Spécification
ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DKD, CE, RoHS | |
23 mm | |
Réglable de 0,05 à 1 | |
4,1 in | |
Instructions multilingues, deux piles CR2032 | |
Thermocouple de type K | |
2,4 in | |
428°F | |
−27°F | |
-27°F à +428°F | |
2 % de la mesure ou ± 2°C, la valeur la plus élevée s’appliquant. |
0,9 in | |
60 x 104 x 23 mm (2,4 x 4,1 x 0,9 po) (l x H x P) | |
Sonde thermocouple de type K | |
104 mm | |
104 mm | |
0,1°C | |
4,1 in | |
220°C | |
−33°C | |
-33°C à +220°C | |
60 mm |