Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™ :immersion partielle
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr
Marque:  H-B Instrument™ B60400-0000
Code produit. 13099142
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr
  • Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST™.Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
Spécification
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
Précision
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
200 mm
200 mm
Liquide Enviro-Safe™
110°C
− 10°C
−10° à 110°C
Ideal For Use in Chemical/Petrochemical Laboratories, Universities, Scientific Institutions, Food and Beverage Processing, Pharmaceutical and Medical Industries, Dairies, Breweries and Distilleries
1°C
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Immersion partielle
7.9 po
200 mm
Verre
230°F
14°F
n.a.
Yes
± 1°C
50 mm (2 po)