Learn More
Bel-Art™ Densimètre H-B Durac densité relative et la double échelle de la Baumé pour les liquides plus lourds que l’eau
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de lest:
Sans plomb
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisés dans les industries de la chimie, la pharmacologie, les aliments et les boissons et l’amidon pour n’en nommer que quelques-uns, ces densimètres simples à double échelle mesurent la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers et plus lourds que l’eau dans diverses plages de 0,700 à 2,00 ainsi que le degré Baumé dans différentes plages de 10° à 70°. Choisissez le modèle universel pour couvrir toutes les plages.
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température de 60°C (15°F)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
- Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre |
| Comprend | Déclaration d’exactitude |
| Matériau | Lest, verre |
| Type de lest | Sans plomb |
| Plage Baumé | 10° à 70° |
| À utiliser avec (application) | Mesurez la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers et plus lourds que l’eau |
| Plage de densité relative | 0,700 à 2,00 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 15°C |