Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers
H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers; -200/1370°C (-328/2498°F)
Marque:  SP Bel-Art™ B60911-0200
Code produit. 17267996
  • 563.26€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Utilisés pour la mesure de la température dans la recherche en sciences de la vie, les fours, l’échappement des turbines à gaz, les moteurs diesel et d’autres procédés industriels, les thermomètres à thermocouple calibrés H-B permettent de mesurer les températures dans une large plage et d’utiliser plusieurs sondes à la fois.
  • Une large plage de températures permet une surveillance précise à des températures extrêmes
  • Capacité d’enregistrement des températures max./min./moyennes
  • Mémorisation des données
  • Comprend deux sondes à fil chemisées de type K (capacité de -20/250°C) ; une est calibrée et sérialisée
  • CD de logiciels (si inclus) pour la collecte et l’enregistrement de données en temps réel via USB
  • Application Bluetooth™ disponible pour une utilisation avec B60911-0200
  • Sondes pour des plages de températures plus larges disponibles (B60901-1200 & B60901-1300) ou utilisez des sondes achetées autrement ; consultez le tableau pour connaître les types de sondes acceptés par chaque unité 
  • Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2017, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
  • Sérialisé individuellement, marquage CE Remarque : L’étalonnage s’applique uniquement à la sonde incluse et au port testé
Spécification
Spécification
0°C, 100°C
3 m
18,5 cm
K, J, E, T, N, R, S
3 po
-200°C à +1370°C
Type J, K, E, T, N : ±(0,1 % +0,7°C) entre -200°C et +100°C, sinon ±(0,5 % +0,7°C) type R, S : ±(0,2 % +1,4°C)
1,25 po
7,25 po
4 entrées / affichages de sonde, enregistreur de données 32 000 points par canal, connexion Bluetooth ou USB pour l’exportation de données, support pliable, arrêt automatique, rappel instantané, CD de logiciels
Type J, K, E, T, N : 0,1°C entre -200/600°C, sinon 1°C type R, S : 0,2°C entre -200/600°C, sinon 1°C
-328°F à +2498°F
4 AAA
7,5 cm