Learn More
Thermo Scientific™ Chlorhydrate de GW3965, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468011000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Chlorhydrate de GW3965 | |
Chlorhydrate d’acide 3-[3-[N-(2-chloro-3-trifluorométhylbenzyl)-(2,2-diphényléthyl)amino]propyloxy]phénylacétique | |
C33 H31 Cl F3 N O3 . HCl | |
Solide | |
95% |
405911-17-3 | |
100 mg | |
618,52 | |
Réactif |