missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW0742, MedChemExpress

Code produit. 16452067
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16452067

Marque: Medchem Express HY13928

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.

GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau GW0742
CAS 317318-84-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17F4NO3S2
Quantité 50 mg
Synonyme GW610742
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.11 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C3)S2)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 471.49
Poids de la formule 471.49
Pourcentage de pureté 99.47%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis