Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
Marque:  Notrax 166S0034GY
Code produit. 17721988
  • 80.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
  • Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Spécification
Gris
120 cm
Tapis industriel et commercial
47 in
Polypropylène
90 cm