Learn More
Kartell™ Kit de 7 adaptateurs (Guko)
Le kit Kartell™ de 7 adaptateurs (Guko) soutient l’entonnoir Buchner et comprend des adaptateurs de différentes dimensions.
Marque: Kartell™ 0042000
Description
- Soutient les entonnoirs Buchner
- En caoutchouc néoprène.
- Dimensions de l’adaptateur 1 :
- Diamètre extérieur : 21 x 11 mm, diamètre intérieur : 17 x 7 mm, hauteur : 21 mm
- Dimensions de l’adaptateur 2 :
- Diamètre extérieur : 27 x 16 mm, diamètre intérieur : 22 x 11 mm, hauteur : 22 mm
- Dimensions de l’adaptateur 3 :
- Diamètre extérieur : 37 x 22 mm, diamètre intérieur : 31 x 16 mm, hauteur : 25 mm
- Dimensions de l’adaptateur 4 :
- Diamètre extérieur : 46 x 29 mm, diamètre intérieur : 39 x 22 mm, hauteur : 29 mm
- Dimensions de l’adaptateur 5 :
- Diamètre extérieur : 58 x 38 mm, diamètre intérieur : 50 x 30 mm, hauteur : 35 mm
- Dimensions de l’adaptateur 6 :
- Diamètre extérieur : 69 x 45 mm, diamètre intérieur : 60 x 36 mm, hauteur : 40 mm
- Dimensions de l’adaptateur 7 :
- Diamètre extérieur : 86 x 57 mm, diamètre intérieur : 75 x 46 mm, hauteur : 45 mm
Spécification
Gris | |
7 adaptateurs | |
Adaptateurs |
Entonnoir Buchner | |
Caoutchouc néoprène |