Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitateur chauffant
Code produit. p-9056026 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16680482
Marque: OHAUS™ 30500603
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs à plaque chauffante durables avec des fonctions de sécurité supérieures et des performances intelligentes
  • Protégez votre laboratoire avec les technologies brevetées SmartPresence™ etSmartLink™. Ces caractéristiques exclusives arrêtent automatiquement le chauffage si personne n’est détecté au terme d’une période de « temporisation » définie par l’utilisateur.
  • Système de détection précoce de pointe qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en continu l’électronique et arrêter le bloc chauffant avant qu’une surchauffe ne se produise
  • L’agitation précise de 60 à 1 600 tr/min est assurée par un moteur à la conception puissante, un aimant robuste et un taux de rampe contrôlé par logiciel, ce qui garantit un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Poids à l’expédition (métrique) 2,812 kg
Alimentation électrique 230 V, 6 A, 50/60 Hz
Modèle e-G71HS07C
Longueur (impériale) 12,2 in
Hauteur (métrique) 122 mm
Température ambiante + 5°C – 500°C
Hauteur (impériale) 4,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 223 mm
Longueur (métrique) 309 mm
Largeur (impériale) 8,80 in
Poids (impériale) 5,7 lb
Poids (métrique) 2,6 Kg
Type de bouchon UE