Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de la guanosine-5’-triphosphate
Code produit. 15494019
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Guanosine 5?-triphosphate (GTP), a purine trinucleotide, is a substrate for RNA polymerases and a wide range of GTPase including G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases and cell signaling and cycling associated guanine nucleotide exhange factors (GEF). Guanosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt is a phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La guanosine 5′-triphosphate (GTP), une séquence de type purine, constitue un substrat pour les ARN polymérases et une large gamme de GTPases, y compris les GTPases des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR), ainsi que la signalisation cellulaire et le cyclage des facteurs d’échange de nucléotides guanine associés (GEF). Le sel disodique Guanosine5′-triphosphate est un donneur de phosphoryle dans la synthèse protéique et dans la transduction du signal.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56001-37-7
Formule moléculaire C10H14N5Na2O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 567.14
Numéro MDL MFCD03410297
Clé InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonyme guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
CID PubChem 131676145
Nom IUPAC disodium ;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 4113439
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 567.15
Forme physique Poudre