Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de disodium du 5’-phosphate de guanosine
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Description
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt is used to study the kinetics and characteristics of GTPases such as those associated with G-protein coupled receptors. It is also used to study cell signaling processes mediate by guanine nucleotide exchange factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique Guanosine-5′-diphosphate est utilisé pour étudier la cinétique et les caractéristiques des GTPases telles que celles associées aux récepteurs couplés aux protéines G. Il est également utilisé pour étudier les processus de signalisation cellulaire de manière indirecte grâce aux facteurs d’échange de nucléotides de guanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le sel disodique Guanosine-5′-diphosphate est utilisé pour étudier la cinétique et les caractéristiques des GTPases telles que celles associées aux récepteurs couplés aux protéines G. Il est également utilisé pour étudier les processus de signalisation cellulaire de manière indirecte grâce aux facteurs d’échange de nucléotides de guanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Guanosine-5'-diphosphate disodium salt |
Couleur | Blanc |
Quantité | 100 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 487.17 |
Forme physique | Poudre |