missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guanidine hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200101755
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16434277

Marque: Medchem Express HYB0178A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Guanidine hydrochloride (Guanidinium chloride) a strong chaotrope, is also a strong denaturant of proteins.

Guanidine hydrochloride (Guanidinium chloride) a strong chaotrope, is also a strong denaturant of proteins.

Spécification

Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 50-01-1
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire CH6ClN3
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme Guanidinium chlorideAminoformamidine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (1046.79 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (523.40 mM)
SMILES NC(N)=N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis