Learn More
Chlorhydrate de guanidine (cristaux incolores à blancs), Fisher BioReagents™
Pour isoler l’ARN des extraits cellulaires
Marque: Fisher Bioreagents BP178-500
33.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 50-01-1 Poids : 0.55000kg
Description
Pour isoler l’ARN des extraits cellulaires
Le chlorure de guanidinium est un agent dénaturant fortement protéique utilisé pour isoler l’ARN des extraits cellulaires. L’activité de la RNase est inhibée en présence de ce réactif.Spécification
Chlorure de guanidinium | |
≥99,5 % | |
500 g | |
178°C | |
95,53 | |
Blanc |
50-01-1 | |
guanidine ; chlorhydrate | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Solide | |
≥ 99,5 % |
Sécurité et traitement
- Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.