Learn More
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10132340
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10132340
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 10132340
Marque: Thermo Scientific Acros 120232500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec < 0,4 % d’agent anti-agglomérant (SiO2), ACROS Organics, Quantité :1 kg, emballage :Flacon en plastique, blanc à jaune, Point de fusion :179,0°C à 186,0°C, poids moléculaire :95,53, pourcentage de pureté :98%, plage de pourcentage du dosage :0,5 % max. Chlorure d’ammonium (argentiométrie)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH5N3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Point de fusion 179.0°C to 186.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3400g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantité 250 g
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0437063 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number120232500,120230025,120230100,120230251,120230010
Numéro de lotA0427643 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number120232500,120230025,120230100,120230251,120230010
Numéro de lotA0437063 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number120232500,120230025,120230100,120230251,120230010
Numéro de lotA0437064 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number120232500,120230025,120230100,120230251,120230010
Numéro de lotA0425613 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number120232500,120230025,120230100,120230251,120230010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals >