Learn More
Guanfacine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001167
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Identifiants chimiques
CAS 29110-48-3
Formule moléculaire C9H10Cl3N3O
Poids moléculaire (g/mol) 282.549
Clé InChI DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanfacine hydrochloride, guanfacine hcl, tenex, estulic, intuniv, n-carbamimidoyl-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride, guanfacin hydrochloride, connexyn, n-amidino-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride
CID PubChem 71401
Nom IUPAC N-(diaminomethylidene)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide;hydrochloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)N=C(N)N)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanfacine hydrochloride
Quantité 50 mg
Poids de la formule 282.56
Pourcentage de pureté >99%