Learn More
Fisherbrand™ GT1 Packs de centrifugeuse pour paillasse
Taille compacte et système polyvalent. Capacité totale de centrifugation de 580 ml, avec un faible encombrement sur la paillasse
Marque: Fisherbrand™ 50156848
3308.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21629" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gamme de packs de centrifugeuse pour paillasse Fisherbrand GT prêts à l’emploi, avec rotors et adaptateurs, est idéale pour les applications de recherche dans les domaines des sciences de la vie, de l’enseignement, des biotechnologies, de la pharmacie et du traitement industriel.
- Les centrifugeuses GT offrent une capacité opérationnelle, une flexibilité, des performances et une endurance remarquables, tout en étant conçues pour un encombrement minimal quand la place vient à manquer sur la paillasse ou dans le laboratoire.
- Les modèles réfrigérés offrent une fonction de refroidissement puissante avec des baisses de température rapides (de 20 °C à 4 °C en seulement 18 min avec la GT1R), afin de pouvoir démarrer ou modifier rapidement votre protocole.
- Tous les packs de centrifugeuse GT sont fournis avec des adaptateurs pour les tubes à centrifuger les plus courants, à savoir les modèles coniques de 50 ml et 15 ml. Notre large gamme d’adaptateurs, rotors libres et rotors angulaires supplémentaires offre davantage de flexibilité et compte même des rotors en fibre de carbone.
Taille compacte et système polyvalent. Capacité totale de centrifugation de 580 ml, avec un faible encombrement sur la paillasse
- Comprend un rotor libre TX-150 avec quatre adaptateurs, capable d’accueillir 4 tubes coniques de 50 ml ou 8 tubes coniques de 15 ml
- Rotor haute vitesse pour microtubes disponible en option, pour les applications de biologie moléculaire
Spécification
Homologation CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1, UL, marquage CE, certifié conforme pour le confinement biologique | |
3 046 x g | |
No | |
Rotor TX-150, couvercle ClickSeal, quatre adaptateurs pour 4 tubes coniques de 50 ml, quatre adaptateurs pour 8 tubes coniques de 15 ml | |
<58 dB(A) | |
TX-150 | |
10 s à 99 h 59 min | |
Température ambiante | |
Oui | |
370 x 480 x 310 mm | |
310 W | |
50/60 Hz |
4 x 145 ml | |
4 350 tr/min | |
Direct, induction sans balais | |
GT1 | |
Quatre programmes à accès direct | |
Oui | |
Couvercle de confinement biologique ClickSeal | |
Centrifugeuse de paillasse | |
2 ans (centrifugeuse), 5 ans (rotor) | |
35 kg | |
230 V |