Learn More
Thermo Scientific™ GSK583, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468211000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
GSK583 | |
6-(tert-butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1 H-indazol-3-yl)quinolin-4-amine | |
C20 H19 F N4 O2 S | |
Solide | |
95% |
1346547-00-9 | |
100 mg | |
398,45 | |
Réactif |