Learn More
Thermo Scientific™ GSK481, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468201000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
GSK481 | |
5-(phénylméthyl)-N-[(3 S)-2,3,4,5-tétrahydro-5-méthyl-4-oxo-1,5-benzoxazépine-3-yl]-3-isoxazolecarboxamide | |
C21 H19 N3 O4 | |
Solide | |
95% |
1622849-58-4 | |
100 mg | |
377,40 | |
Réactif |