Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 626616
Potent and selective DYRK inhibitor; orally bioavailable.
285.00€ - 1050.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone |
---|---|
CAS | 1025821-33-3 |
Formule moléculaire | C18H10Cl2N4OS |
Poids de la formule | 401.27 |
Pureté | 98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18708926
|
Tocris Bioscience™
6638/10 |
10 mg |
285.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18758486
|
Tocris Bioscience™
6638/50 |
50 mg | N/A | ||||||
Description
- Potent and selective DYRK inhibitor (IC50 = 0.7 nM for DYRK3, similar potency for DYRK1 and 2)
- Exhibits ∼20-fold selectivity over casein kinase 2 and negligible activity against a panel of 451 kinases screened
- Enhances number of CFU-E stimulated by Epo from human marrow
- Increases hemoglobin levels in anemic mice
- Orally bioavailable
Spécification
(5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone | |
C18H10Cl2N4OS | |
98% |
1025821-33-3 | |
401.27 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store at 4°C