Learn More
Thermo Scientific™ GSK-5959, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468041000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
GSK-5959 | |
N-[2,3-dihydro-1,3-diméthyl-2-oxo-6-(1-pipéridinyl)-1 H-benzimidazol-5-yl]-2-méthoxy-benzamide | |
C22 H26 N4 O3 | |
Solide | |
95% |
901245-65-6 | |
100 mg | |
394,47 | |
Réactif |